missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein

A DNA sequence encoding the Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP10255-ec-100ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15963248

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_032625.2
CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein
Research Use Only
CXCL9
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using human lymphocytes is in a concentration range of 0.1-1.0 ng/ml.
Mouse
Untagged
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
17329
100 μg
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Partial (see sequence information for more details).
Recombinant Protein
E. coli
TLVIRNARCS CISTSRGTIH YKSLKDLKQF APSPNCNKTE IIATLKNGDQ TCLDPDSANV KKLMKEWEKK INQKKKQKRG KKHQKNMKNR KPKTPQSRRR SRKTT
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL9 / MIG / C-X-C motif chemokine 9 Protein > 100μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado