Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL4 / PF4 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL4 / PF4 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6484-ec-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16033640
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_064316.1
CXCL4 / PF4 Protein
Research Use Only
Pf4
Recombinant Protein
E. coli
VTSAGPEESD GDLSCVCVKT ISSGIHLKHI TSLEVIKAGR HCAVPQLIAT LKNGRKICLD RQAPLYKKVI KKILES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56744
50 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL4 / PF4 Protein > 50μg