missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL4 / PF4 Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL4 / PF4 Protein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP6484-ec-500ug

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16023640

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_064316.1
CXCL4 / PF4 Protein
Research Use Only
Pf4
Recombinant Protein
E. coli
VTSAGPEESD GDLSCVCVKT ISSGIHLKHI TSLEVIKAGR HCAVPQLIAT LKNGRKICLD RQAPLYKKVI KKILES
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
56744
500 μg
Not determined.
Full Length of Mature Protein
Mouse
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL4 / PF4 Protein > 500μg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado