Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein Código de producto.: 16035771
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein
Código de producto. p-7155299
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16035771
Marca: enQuireBio™ QP8651ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CXCL2 / MIP-2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_033166.1
ID de gen (Entrez) 20310
Nombre CXCL2 / MIP-2 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CXCL2
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia AVVASELRCQ CLKTLPRVDF KNIQSLSVTP PGPHCAQTEV IATLKGGQKV CLDPEAPLVQ KIIQKILNKG KAN
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL2 / MIP-2 Protein >