Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
2 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_038683.1 |
Nombre | CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein |
Cantidad | 100 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Símbolo de gen | CXCL12 |
Actividad biológica | Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta induces primary human T cell chemotaxis (significanty different from control at Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta concentrations greater than 5-50 ng/ml). |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Especie | E. coli |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CXCL12 / SDF-1 Isoform beta Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido