Learn More
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein
Click to view available options
Cantidad:
10 μg
10 μg
50 μg
Formulación:
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA con BSA como proteína transportadora.
Liofilizado a partir de una solución filtrada de 0,2 μm en acetonitrilo y TFA.
Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein.
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
50 microgramos
Descripción
The Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein is derived from E. coli. The Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein has been validated for the following applications: Bioactivity.
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | P40224 |
Formulación | Lyophilized from a 0.2μm filtered solution in Acetonitrile and TFA with BSA as a carrier protein. |
ID de gen (Entrez) | 20315 |
Peso molecular | 8 kDa |
Nombre | CXCL12/SDF-1 alpha |
Cantidad | 10 μg |
Fuente | E. coli-derived mouse CXCL12/SDF-1 alpha protein Lys22-Lys89 |
Requisitos de almacenamiento | Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70° C as supplied. 1 month, 2 to 8° C under sterile conditions after reconstitution. 3 months, -20 to -70° C under sterile conditions after reconstitution. |
Conjugado | Unconjugated |
Recombinante | Recombinant |
Mostrar más |
Título del producto
R&D Systems™ Recombinant Mouse CXCL12/SDF-1 alpha Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido