Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD74 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD74, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001036070.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 16149 |
Nombre | CD74 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15967819
|
enQuireBio™
QP5795-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15987819
|
enQuireBio™
QP5795-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15977819
|
enQuireBio™
QP5795-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15997819
|
enQuireBio™
QP5795-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15907829
|
enQuireBio™
QP5795-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15917829
|
enQuireBio™
QP5795-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001036070.1 | |
CD74 Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
16149 | |
Research Use Only | |
Cd74 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QQQGRLDKLT ITSQNLQLES LRMKLPKSAK PVSQMRMATP LLMRPMSMDN MLLGPVKNVT KYGNMTQDHV MHLLTRSGPL EYPQLKGTFP ENLKHLKNSM DGVNWKIFES WMKQWLLFEM SKNSLEEKKP TEAPPKVLTK CQEEVSHIPA VYPGAFRPKC DENGNYLPLQ CHGSTGYCWC VFPNGTEVPH TKSRGRHNCS EPLDMEDLSS GLGVTRQELG QVTL | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |