Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD74 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD74, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5795-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15977819
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001036070.1
CD74 Protein
Research Use Only
Cd74
Recombinant Protein
E. coli
QQQGRLDKLT ITSQNLQLES LRMKLPKSAK PVSQMRMATP LLMRPMSMDN MLLGPVKNVT KYGNMTQDHV MHLLTRSGPL EYPQLKGTFP ENLKHLKNSM DGVNWKIFES WMKQWLLFEM SKNSLEEKKP TEAPPKVLTK CQEEVSHIPA VYPGAFRPKC DENGNYLPLQ CHGSTGYCWC VFPNGTEVPH TKSRGRHNCS EPLDMEDLSS GLGVTRQELG QVTL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
16149
10 μg
Not determined.
Extracellular Domain
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol