Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD68 / Macrosialin Protein Código de producto.: 15957799
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD68 / Macrosialin Protein
Código de producto. 15957799
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15957799
Marca: enQuireBio™ QP5793ec200ug
Cantidad Precio
1 985.00€ / 200 microgramos
4 919.50€ / 200 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD68 / Macrosialin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001277987.1
ID de gen (Entrez) 12514
Nombre CD68 / Macrosialin Protein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Cd68
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia DCPHKKAVTL LPSFTMTPTA TESTASPTTS HRPTTTSHGN VTVHTSSGPT TVTHNPATTT SHGNATISHA TVSPTTNGTA TSPRSSTVGP HPGPPPPSPS PRSKGALGNY TWANGSQPCV QLQAQIQIRI LYPIQGGRKA WGISVLNPNK TKVQGGCDGT HPHLSLSFPY GQLTFGFKQD LHQSPSTVYL DYMAVEYNVS FPQAAQWTFM AQNSSLRELQ APLGQSFCCG NASIVLSPAV HLDLLSLRLQ AAQLPDKGHF GPCFSCNRDQ S
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD68 / Macrosialin Protein >