Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD3e / CD3 epsilon Protein Código de producto.: 16027521
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD3e / CD3 epsilon Protein
Código de producto. p-7155592
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16027521
Marca: enQuireBio™ QP9045ye10ug
Cantidad Precio
1 245.00€ / 10 microgramos
6 228.51€ / 10 microgramos
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CD3e / CD3 epsilon, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_031674.1
ID de gen (Entrez) 12501
Nombre CD3e / CD3 epsilon Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen CD3E
Longitud de la proteína Extracellular Domain
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia DAENIEYKVS ISGTSVELTC PLDSDENLKW EKNGQELPQK HDKHLVLQDF SEVEDSGYYV CYTPASNKNT YLYLKARVCE YCVEVD
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CD3e / CD3 epsilon Protein >