Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cd163 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Cd163, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3405.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_444324.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 93671 |
Nombre | Cd163 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16009970
|
enQuireBio™
QP7641-EC-100UG |
100 μg |
770.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16029970
|
enQuireBio™
QP7641-EC-1MG |
1 mg |
3405.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16019970
|
enQuireBio™
QP7641-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16039970
|
enQuireBio™
QP7641-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16049970
|
enQuireBio™
QP7641-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16059970
|
enQuireBio™
QP7641-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_444324.2 | |
Cd163 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
93671 | |
Research Use Only | |
Cd163 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
VVCQQLGCPT SIKALGWANS SAGSGYIWMD KVSCTGNESA LWDCKHDGWG KHNCTHEKDA GVTCSDGSNL EMRLVNSAGH RCLGRVEIKF QGKWGTVCDD NFSKDHASVI CKQLGCGSAI SFSGSAKLGA GSGPIWLDDL ACNGNESALW DCKHRGWGKH NCDHAEDVGV ICLEGADLSL RLVDGVSRCS GRLEVRFQGE WGTVCDDNWD LRDASVVCKQ LGCPTAISAI GRVNASEGSG QIWLDNISCE GHEATLWECK HQEWGKHYCH HREDAGVTCS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |