Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Cd163 Protein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_444324.2 |
| ID de gen (Entrez) | 93671 |
| Nombre | Cd163 Protein |
| Cantidad | 1 mg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | Cd163 |
| Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Mouse |
| Mostrar más |
Título del producto
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?