missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL6 / C-C motif ligand 6 Protein

Código de producto. p-7148092
2 μg, 2 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
250 μg
2 μg
Tamaño de la unidad:
10 microgramos
100 microgramos
2 microgramos
250 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mouse CCL6 / C-C motif ligand 6, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_033165.1
ID de gen (Entrez) 20305
Nombre CCL6 / C-C motif ligand 6 Protein
Cantidad 2 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method.
Símbolo de gen CCL6
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Actividad biológica The biologically active determined by a chemotaxis bioassay using human CCR1 transfected murine BaF3 cells is in a concentration range of 10-100 ng/ml.
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína Untagged
Secuencia GLIQEIEKED RRYNPPIIHQ GFQDTSSDCC FSYATQIPCK RFIYYFPTSG GCIKPGIIFI SRRGTQVCAD PSDRRVQRCL STLKQGPRSG NKVIA
Tampón 0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized
Grado de pureza o calidad Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CCL6 / C-C motif ligand 6 Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado