missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse Carboxylesterase 1C Protein

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Carboxylesterase 1C, was expressed in the hosts and tags indicated.

Marca:  enQuireBio™ QP7188-ec-1mg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16007620

  • 3545.00€ / 1 miligramo

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

NP_031980.2
Carboxylesterase 1C Protein
Research Use Only
Ces1c
Recombinant Protein
E. coli
HSLLPPVVDT TQGKVLGKYI SLEGFEQPVA VFLGVPFAKP PLGSLRFAPP QPAEPWSFVK NATSYPPMCS QDAGWAKILS DMFSTEKEIL PLKISEDCLY LNIYSPADLT KSSQLPVMVW IHGGGLVIGG ASPYNGLALS AHENVVVVTI QYRLGIWGLF STGDEHSPGN WAHLDQLAAL RWVQDNIANF GGNPDSVTIF GESSGGISVS VLVLSPLGKD LFHRAISESG VVINTNVGKK NIQAVNEIIA TLSQCNDTSS AAMVQCLRQK TESELLEISG KLVQYNISLS TMIDGVVLPK APEEILAEKS FNTVPYIVGF NKQEFGWIIP MMLQNLLPEG KMNEETASLL LRRFHSELNI SESMIPAVIE QYLRGVDDPA KKSELILDMF GDIFFGIPAV LLSRSLRDAG VSTYMYEFRY RPSFVSDKRP QTVEGDHGDE IFFVFGAPLL KEGASEEETN LSKMVMKFWA NFARNGNPNG EGLPHWPEYD EQEGYLQIGA TTQQAQRLKA EEVAFWTELL AKNPPETDPT EH
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
13884
1 mg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Promociones

Promociones

Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Carboxylesterase 1C Protein > 1mg

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado