missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Carboxylesterase 1C Protein Código de producto.: 16097610

enQuireBio™ Recombinant Mouse Carboxylesterase 1C Protein

Código de producto. 16097610
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
100 μg
10 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16097610

Marca: enQuireBio™ QP7188ec10ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Carboxylesterase 1C, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_031980.2
ID de gen (Entrez) 13884
Nombre Carboxylesterase 1C Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Ces1c
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia HSLLPPVVDT TQGKVLGKYI SLEGFEQPVA VFLGVPFAKP PLGSLRFAPP QPAEPWSFVK NATSYPPMCS QDAGWAKILS DMFSTEKEIL PLKISEDCLY LNIYSPADLT KSSQLPVMVW IHGGGLVIGG ASPYNGLALS AHENVVVVTI QYRLGIWGLF STGDEHSPGN WAHLDQLAAL RWVQDNIANF GGNPDSVTIF GESSGGISVS VLVLSPLGKD LFHRAISESG VVINTNVGKK NIQAVNEIIA TLSQCNDTSS AAMVQCLRQK TESELLEISG KLVQYNISLS TMIDGVVLPK APEEILAEKS FNTVPYIVGF NKQEFGWIIP MMLQNLLPEG KMNEETASLL LRRFHSELNI SESMIPAVIE QYLRGVDDPA KKSELILDMF GDIFFGIPAV LLSRSLRDAG VSTYMYEFRY RPSFVSDKRP QTVEGDHGDE IFFVFGAPLL KEGASEEETN LSKMVMKFWA NFARNGNPNG EGLPHWPEYD EQEGYLQIGA TTQQAQRLKA EEVAFWTELL AKNPPETDPT EH
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Carboxylesterase 1C Protein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado