Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse CALR / Calreticulin Protein Código de producto.: 15947489
enQuireBio™ Recombinant Mouse CALR / Calreticulin Protein
Código de producto. p-7152361
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 15947489
Marca: enQuireBio™ QP5750ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) CALR / Calreticulin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_031617.1
ID de gen (Entrez) 12317
Nombre CALR / Calreticulin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Calr
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia DPAIYFKEQF LDGDAWTNRW VESKHKSDFG KFVLSSGKFY GDLEKDKGLQ TSQDARFYAL SAKFEPFSNK GQTLVVQFTV KHEQNIDCGG GYVKLFPSGL DQKDMHGDSE YNIMFGPDIC GPGTKKVHVI FNYKGKNVLI NKDIRCKDDE FTHLYTLIVR PDNTYEVKID NSQVESGSLE DDWDFLPPKK IKDPDAAKPE DWDERAKIDD PTDSKPEDWD KPEHIPDPDA KKPEDWDEEM DGEWEPPVIQ NPEYKGEWKP RQIDNPDYKG TWIHPEIDNP EYSPDANIYA YDSFAVLGLD LWQVKSGTIF DNFLITNDEA YAEEFGNETW GVTKAAEKQM KDKQDEEQRL KEEEEDKKRK EEEEAEDKED DDDRDEDEDE EDEKEEDEEE SPGQAKDEL
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse CALR / Calreticulin Protein >