missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse C-C motif chemokine 21c Protein
A DNA sequence encoding the Mouse C-C motif chemokine 21c, was expressed in the hosts and tags indicated.
105.00€ - 1970.00€
Spezifikation
Número de acceso | NP_001180595.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 100041504 |
Nombre | C-C motif chemokine 21c Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. |
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Cantidad | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15913338
|
enQuireBio™
QP10275-EC-5UG |
5 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15993328
|
enQuireBio™
QP10275-EC-20UG |
20 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15983328
|
enQuireBio™
QP10275-EC-100UG |
100 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15903338
|
enQuireBio™
QP10275-EC-250UG |
250 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Spezifikation
NP_001180595.1 | |
C-C motif chemokine 21c Protein | |
Less than 1.0 EU/ug as determined by LAL method. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SDGGGQDCCL KYSQKKIPYS IVRGYRKQEP SLGCPIPAIL FLPRKHSKPE LCANPEEGWV QNLMRRLDQP PAPGKQSPGC RKNRGTSKSG KKGKGSKGCK RTEQTQPSRG | |
Greater than 97% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |
100041504 | |
Research Use Only | |
Ccl21c | |
The biological activity determined by a chemotaxis bioassay using murine T-lymphocytes is in a concentration range of 10-100 ng/ml. | |
Mouse | |
Untagged | |
0.2 um filtered PBS, pH 7.4, lyophilized |