Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse ANTXR1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ANTXR1, was expressed in the hosts and tags indicated.
695.00€ - 1930.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_473382.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 69538 |
Nombre | ANTXR1 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15996719
|
enQuireBio™
QP5649-MA-20UG |
20 μg |
695.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986719
|
enQuireBio™
QP5649-MA-100UG |
100 μg |
1930.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15906729
|
enQuireBio™
QP5649-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_473382.1 | |
ANTXR1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
69538 | |
Research Use Only | |
Antxr1 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
EDGGPACYGG FDLYFILDKS GSVLHHWNEI YYFVEQLAHR FISPQLRMSF IVFSTRGTTL MKLTEDREQI RQGLEELQKV LPGGDTYMHE GFERASEQIY YENSQGYRTA SVIIALTDGE LHEDLFFYSE REANRSRDLG AIVYCVGVKD FNETQLARIA DSKDHVFPVN DGFQALQGII HSILKKSCIE ILAAEPSTIC AGESFQVVVR GNGFRHARNV DRVLCSFKIN DSVTLNEKPF AVEDTYLLCP APILKEVGMK AALQVSMNDG LSFISSSVII TTTHCSDGS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |