missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse ANTXR1 Protein

Código de producto. 15996719
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
20 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
20 microgramos
50 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15996719

Marca: enQuireBio™ QP5649ma20ug

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) ANTXR1, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_473382.1
ID de gen (Entrez) 69538
Nombre ANTXR1 Protein
Cantidad 20 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Antxr1
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie Mammal
Etiqueta de proteína His
Secuencia EDGGPACYGG FDLYFILDKS GSVLHHWNEI YYFVEQLAHR FISPQLRMSF IVFSTRGTTL MKLTEDREQI RQGLEELQKV LPGGDTYMHE GFERASEQIY YENSQGYRTA SVIIALTDGE LHEDLFFYSE REANRSRDLG AIVYCVGVKD FNETQLARIA DSKDHVFPVN DGFQALQGII HSILKKSCIE ILAAEPSTIC AGESFQVVVR GNGFRHARNV DRVLCSFKIN DSVTLNEKPF AVEDTYLLCP APILKEVGMK AALQVSMNDG LSFISSSVII TTTHCSDGS
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado