Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AFP / alpha-fetoProtein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) AFP / alpha-fetoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
299.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_031449.3 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 11576 |
Nombre | AFP / alpha-fetoProtein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15976489
|
enQuireBio™
QP5619-YE-100UG |
100 μg |
960.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15916499
|
enQuireBio™
QP5619-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 01-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15986489
|
enQuireBio™
QP5619-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906499
|
enQuireBio™
QP5619-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15926499
|
enQuireBio™
QP5619-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15996489
|
enQuireBio™
QP5619-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_031449.3 | |
AFP / alpha-fetoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11576 | |
Research Use Only | |
Afp | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
KALHENEFGI ASTLDSSQCV TEKNVLSIAT ITFTQFVPEA TEEEVNKMTS DVLAAMKKNS GDGCLESQLS VFLDEICHET ELSNKYGLSG CCSQSGVERH QCLLARKKTA PASVPPFQFP EPAESCKAHE ENRAVFMNRF IYEVSRRNPF MYAPAILSLA AQYDKVVLAC CKADNKEECF QTKRASIAKE LREGSMLNEH VCSVIRKFGS RNLQATTIIK LSQKLTEANF TEIQKLALDV AHIHEECCQG NSLECLQDGE KVMTYICSQQ NILSSKIAEC CKLPMIQLGF CIIHAENGVK PEGLSLNPSQ FLGDRNFAQF SSEEKIMFMA SFLHEYSRTH PNLPVSVILR IAKTYQEILE KCSQSGNLPG CQDNLEEELQ KHIEESQALS KQSCALYQTL GDYKLQNLFL IGYTRKAPQL TSAELIDLTG KMVSIASTCC QLSEEKWSGC GEGMADIFIG HLCIRNEASP VNSGISHCCN SSYSNRRLCI TSFLRDETYA PPPFSEDKFI FHKDLCQAQG KALQTMKQEL LINLVKQKPE LTEEQLAAVT ADFSGLLEKC CKAQDQEVCF TEEGPKLISK TRDALGV | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |