Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse AFP / alpha-fetoProtein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) AFP / alpha-fetoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP5619-ye-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15926499
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_031449.3
AFP / alpha-fetoProtein
Research Use Only
Afp
Recombinant Protein
Yeast
KALHENEFGI ASTLDSSQCV TEKNVLSIAT ITFTQFVPEA TEEEVNKMTS DVLAAMKKNS GDGCLESQLS VFLDEICHET ELSNKYGLSG CCSQSGVERH QCLLARKKTA PASVPPFQFP EPAESCKAHE ENRAVFMNRF IYEVSRRNPF MYAPAILSLA AQYDKVVLAC CKADNKEECF QTKRASIAKE LREGSMLNEH VCSVIRKFGS RNLQATTIIK LSQKLTEANF TEIQKLALDV AHIHEECCQG NSLECLQDGE KVMTYICSQQ NILSSKIAEC CKLPMIQLGF CIIHAENGVK PEGLSLNPSQ FLGDRNFAQF SSEEKIMFMA SFLHEYSRTH PNLPVSVILR IAKTYQEILE KCSQSGNLPG CQDNLEEELQ KHIEESQALS KQSCALYQTL GDYKLQNLFL IGYTRKAPQL TSAELIDLTG KMVSIASTCC QLSEEKWSGC GEGMADIFIG HLCIRNEASP VNSGISHCCN SSYSNRRLCI TSFLRDETYA PPPFSEDKFI FHKDLCQAQG KALQTMKQEL LINLVKQKPE LTEEQLAAVT ADFSGLLEKC CKAQDQEVCF TEEGPKLISK TRDALGV
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
11576
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol