missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse AFP / alpha-fetoProtein

Código de producto. 15946489
200 μg, 200 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) AFP / alpha-fetoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_031449.3
ID de gen (Entrez) 11576
Nombre AFP / alpha-fetoProtein
Cantidad 200 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen Afp
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Mouse
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His
Secuencia KALHENEFGI ASTLDSSQCV TEKNVLSIAT ITFTQFVPEA TEEEVNKMTS DVLAAMKKNS GDGCLESQLS VFLDEICHET ELSNKYGLSG CCSQSGVERH QCLLARKKTA PASVPPFQFP EPAESCKAHE ENRAVFMNRF IYEVSRRNPF MYAPAILSLA AQYDKVVLAC CKADNKEECF QTKRASIAKE LREGSMLNEH VCSVIRKFGS RNLQATTIIK LSQKLTEANF TEIQKLALDV AHIHEECCQG NSLECLQDGE KVMTYICSQQ NILSSKIAEC CKLPMIQLGF CIIHAENGVK PEGLSLNPSQ FLGDRNFAQF SSEEKIMFMA SFLHEYSRTH PNLPVSVILR IAKTYQEILE KCSQSGNLPG CQDNLEEELQ KHIEESQALS KQSCALYQTL GDYKLQNLFL IGYTRKAPQL TSAELIDLTG KMVSIASTCC QLSEEKWSGC GEGMADIFIG HLCIRNEASP VNSGISHCCN SSYSNRRLCI TSFLRDETYA PPPFSEDKFI FHKDLCQAQG KALQTMKQEL LINLVKQKPE LTEEQLAAVT ADFSGLLEKC CKAQDQEVCF TEEGPKLISK TRDALGV
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto

Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse AFP / alpha-fetoProtein >

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado