Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adck2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Adck2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7772-ye-50ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16060701
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_849204.1
Adck2 Protein
Research Use Only
Adck2
Recombinant Protein
Yeast
FETREPVGSG CVAQVYKAFA SISLLEEDRI WRLGELSAPG TRAVVMQREP FMKDRKPSEN LADEAFLEKL LLPKADLGGS EVGVSQAPWH LPKSDHLIPV AVKVLHPGLL SQVSMDLLLM KIGSKALGLL PGVKWLSLPE IVEEFEKLMV QQTDLRYEAQ NLEHFQHNFQ DMASVKFPTP LRPLITRDIL VETYEESVPV SSYQQAGIPT DLKRKIAQLG INMLLKMIFV DNFVHGDLHP GNILVQGADG VSPSLEMQQQ QVNVCDTLVA TIAPALCPLR LVLLDAGIVA KLQASDLRNF RAVFQAVVMG QGHRVAELML HHAQANECRD VERFKAEMAT LVTQARKNIV TLEKLHVSSL LSSVFKLLMT HKVKLESNFA SIVVAIMVLE GLGRSLDPTL DILEAAKPFL
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
57869
50 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Adck2 Protein > 50μg