Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acyl-protein thioesterase 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Acyl-protein thioesterase 1, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6328-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16042510
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_032892.1
Acyl-protein thioesterase 1 Protein
Research Use Only
Lypla1
Recombinant Protein
E. coli
MCGNNMSAPM PAVVPAARKA TAAVIFLHGL GDTGHGWAEA FAGIKSPHIK YICPHAPVMP VTLNMNMAMP SWFDIVGLSP DSQEDESGIK QAAETVKALI DQEVKNGIPS NRIILGGFSQ GGALSLYTAL TTQQKLAGVT ALSCWLPLRA SFSQGPINSA NRDISVLQCH GDCDPLVPLM FGSLTVERLK ALINPANVTF KIYEGMMHSS CQQEMMDVKH FIDKLLPPID
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
18777
200 μg
Not determined.
Full Length
Mouse
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acyl-protein thioesterase 1 Protein > 200μg