Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic Protein
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 μg
100 μg
200 μg
50 μg
500 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Especificaciones
Especificaciones
Número de acceso | NP_062785.2 |
ID de gen (Entrez) | 60525 |
Nombre | Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic Protein |
Cantidad | 10 μg |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | Acss2 |
Longitud de la proteína | Full Length |
Tipo de producto | Recombinant Protein |
Reactividad cruzada | Mouse |
Mostrar más |
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Mouse Acetyl-coenzyme A synthetase, cytoplasmic Protein >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido