Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque Serum Albumin / HSA / ALB Protein
A DNA sequence encoding the Macaca fascicularis (Crab-eating macaque) (Cynomolgus monkey) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001306284.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 102130757 |
Nombre | Serum Albumin / HSA / ALB Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15986659
|
enQuireBio™
QP5643-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15926669
|
enQuireBio™
QP5643-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15996659
|
enQuireBio™
QP5643-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15916669
|
enQuireBio™
QP5643-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15936669
|
enQuireBio™
QP5643-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
15906669
|
enQuireBio™
QP5643-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001306284.1 | |
Serum Albumin / HSA / ALB Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Macaque | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
102130757 | |
Research Use Only | |
ALB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
DTHKSEVAHR FKDLGEEHFK GLVLVAFSQY LQQCPFEEHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPPLVRPEV DVMCTAFHDN EATFLKKYLY EVARRHPYFY APELLFFAAR YKAAFAECCQ AADKAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGDRA FKAWAVARLS QKFPKAEFAE VSKLVTDLTK VHTECCHGDL LECADDRADL AKYMCENQDS ISSKLKECCD KPLLEKSHCL AEVENDEMPA DLPSLAADYV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVMLLLRLA KAYEATLEKC CAAADPHECY AKVFDEFQPL VEEPQNLVKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGAKCCKL PEAKRMPCAE DYLSVVLNRL CVLHEKTPVS EKVTKCCTES LVNRRPCFSA LELDEAYVPK AFNAETFTFH ADMCTLSEKE KQVKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKGVMDN FAAFVEKCCK ADDKEACFAE EGPKFVAASQ AALA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |