Learn More
enQuireBio™ Recombinant Macaque Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Código de producto. 15986659
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15986659 100 μg 100 microgramos
15996659 10 μg 10 microgramos
15936669 50 μg 50 microgramos
15916669 200 μg 200 microgramos
15926669 500 μg 500 microgramos
15906669 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 15986659 Proveedor enQuireBio™ N.º de proveedor QP5643ye100ug
A DNA sequence encoding the Macaca fascicularis (Crab-eating macaque) (Cynomolgus monkey) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_001306284.1
ID de gen (Entrez) 102130757
Nombre Serum Albumin / HSA / ALB Protein
Cantidad 100 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ALB
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Macaque
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia DTHKSEVAHR FKDLGEEHFK GLVLVAFSQY LQQCPFEEHV KLVNEVTEFA KTCVADESAE NCDKSLHTLF GDKLCTVATL RETYGEMADC CAKQEPERNE CFLQHKDDNP NLPPLVRPEV DVMCTAFHDN EATFLKKYLY EVARRHPYFY APELLFFAAR YKAAFAECCQ AADKAACLLP KLDELRDEGK ASSAKQRLKC ASLQKFGDRA FKAWAVARLS QKFPKAEFAE VSKLVTDLTK VHTECCHGDL LECADDRADL AKYMCENQDS ISSKLKECCD KPLLEKSHCL AEVENDEMPA DLPSLAADYV ESKDVCKNYA EAKDVFLGMF LYEYARRHPD YSVMLLLRLA KAYEATLEKC CAAADPHECY AKVFDEFQPL VEEPQNLVKQ NCELFEQLGE YKFQNALLVR YTKKVPQVST PTLVEVSRNL GKVGAKCCKL PEAKRMPCAE DYLSVVLNRL CVLHEKTPVS EKVTKCCTES LVNRRPCFSA LELDEAYVPK AFNAETFTFH ADMCTLSEKE KQVKKQTALV ELVKHKPKAT KEQLKGVMDN FAAFVEKCCK ADDKEACFAE EGPKFVAASQ AALA
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.