Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein
A DNA sequence encoding the Influenza B virus (strain B/Lee/1940) Influenza B (strain B/Lee/1940) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.
en la oferta
Especificaciones
Número de acceso | NP_056661.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 26824002 |
Nombre | Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16028420
|
enQuireBio™
QP7357-YE-100UG |
100 μg |
en la oferta
100 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16068420
|
enQuireBio™
QP7357-YE-500UG |
500 μg |
en la oferta
500 microgramos |
N/A | Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado. Solicite el precio de este artículo aquí. |
|||||||||
16038420
|
enQuireBio™
QP7357-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058420
|
enQuireBio™
QP7357-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16078420
|
enQuireBio™
QP7357-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16048420
|
enQuireBio™
QP7357-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_056661.1 | |
Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Influenza | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
26824002 | |
Research Use Only | |
NP | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
MSNMDIDSIN TGTIDKTPEE LTPGTSGATR PIIKPATLAP PSNKRTRNPS PERTTTSSET DIGRKIQKKQ TPTEIKKSVY KMVVKLGEFY NQMMVKAGLN DDMERNLIQN AQAVERILLA ATDDKKTEYQ KKRNARDVKE GKEEIDHNKT GGTFYKMVRD DKTIYFSPIK ITFLKEEVKT MYKTTMGSDG FSGLNHIMIG HSQMNDVCFQ RSKGLKRVGL DPSLISTFAG STLPRRSGTT GVAIKGGGTL VDEAIRFIGR AMADRGLLRD IKAKTAYEKI LLNLKNKCSA PQQKALVDQV IGSRNPGIAD IEDLTLLARS MVVVRPSVAS KVVLPISIYA KIPQLGFNTE EYSMVGYEAM ALYNMATPVS ILRMGDDAKD KSQLFFMSCF GAAYEDLRVL SALTGTEFKP RSALKCKGFH VPAKEQVEGM GAALMSIKLQ FWAPMTRSGG NEVSGEGGSG QISCSPVFAV ERPIALSKQA VRRMLSMNVE GRDADVKGNL LKMMNDSMAK KTSGNAFIGK KMFQISDKNK VNPIEIPIKQ TIPNFFFGRD TAEDYDDLDY | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |