Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | NP_056661.1 |
| ID de gen (Entrez) | 26824002 |
| Nombre | Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein |
| Cantidad | 10 μg |
| Estado normativo | Research Use Only |
| Concentración de endotoxinas | Not determined. |
| Símbolo de gen | NP |
| Longitud de la proteína | Full Length |
| Tipo de producto | Recombinant Protein |
| Reactividad cruzada | Influenza |
| Mostrar más |