missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein

Código de producto. 16048420
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. Cantidad unitSize
16048420 1 mg 1 miligramo
16038420 10 μg 10 microgramos
16078420 50 μg 50 microgramos
16028420 100 μg 100 microgramos
16058420 200 μg 200 microgramos
16068420 500 μg 500 microgramos
6 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 16048420

Marca: enQuireBio™ QP7357ye1mg

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

A DNA sequence encoding the Influenza B virus (strain B/Lee/1940) Influenza B (strain B/Lee/1940) Nucleoprotein, was expressed in the hosts and tags indicated.

Especificaciones

Número de acceso NP_056661.1
ID de gen (Entrez) 26824002
Nombre Influenza B (strain B / Lee / 1940) NucleoProtein
Cantidad 1 mg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen NP
Longitud de la proteína Full Length
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Influenza
Especie Yeast
Etiqueta de proteína His
Secuencia MSNMDIDSIN TGTIDKTPEE LTPGTSGATR PIIKPATLAP PSNKRTRNPS PERTTTSSET DIGRKIQKKQ TPTEIKKSVY KMVVKLGEFY NQMMVKAGLN DDMERNLIQN AQAVERILLA ATDDKKTEYQ KKRNARDVKE GKEEIDHNKT GGTFYKMVRD DKTIYFSPIK ITFLKEEVKT MYKTTMGSDG FSGLNHIMIG HSQMNDVCFQ RSKGLKRVGL DPSLISTFAG STLPRRSGTT GVAIKGGGTL VDEAIRFIGR AMADRGLLRD IKAKTAYEKI LLNLKNKCSA PQQKALVDQV IGSRNPGIAD IEDLTLLARS MVVVRPSVAS KVVLPISIYA KIPQLGFNTE EYSMVGYEAM ALYNMATPVS ILRMGDDAKD KSQLFFMSCF GAAYEDLRVL SALTGTEFKP RSALKCKGFH VPAKEQVEGM GAALMSIKLQ FWAPMTRSGG NEVSGEGGSG QISCSPVFAV ERPIALSKQA VRRMLSMNVE GRDADVKGNL LKMMNDSMAK KTSGNAFIGK KMFQISDKNK VNPIEIPIKQ TIPNFFFGRD TAEDYDDLDY
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.