Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Bangkok/1/1979 H3N2) Influenza A H3N2 (strain A/Bangkok/1/1979) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
352.00€ - 3175.00€
Especificaciones
Nombre | Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein |
---|---|
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Símbolo de gen | HA |
Longitud de la proteína | Partial (see sequence information for more details). |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16008551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-100UG |
100 μg |
1100.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16048551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-500UG |
500 μg |
2650.00€
500 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16018551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16038551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16058551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16028551
|
enQuireBio™
QP9635-YE-1MG |
1 mg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Influenza | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
HA | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
GIFGAIAGFI ENGWEGMXXG WYGFRHQNSE GTGQAADLKS TQAAIDQING KLNRVIEKTN EKFHQIEKEF SEVEGRIQDL EKYVEDTKID LWSYNAELLV ALENQHTIDL TDSEMNKLFE KTRRQLRENA EDMGNGCFKI YHKCDNACIG SIRNGTYDHD VYRDEALNNR FQIKGVELKX GYKDWILWIS FAISCFLLCV VLLGFIMVXC QKGNIRCNIC I | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |