Learn More
enQuireBio™ Recombinant Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein
A DNA sequence encoding the Influenza A virus (strain A/Bangkok/1/1979 H3N2) Influenza A H3N2 (strain A/Bangkok/1/1979) Hemagglutinin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9635-ye-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16038551
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
Influenza A H3N2 (Bangkok / 1 / 1979) Hemagglutinin Protein
Research Use Only
HA
Recombinant Protein
Yeast
GIFGAIAGFI ENGWEGMXXG WYGFRHQNSE GTGQAADLKS TQAAIDQING KLNRVIEKTN EKFHQIEKEF SEVEGRIQDL EKYVEDTKID LWSYNAELLV ALENQHTIDL TDSEMNKLFE KTRRQLRENA EDMGNGCFKI YHKCDNACIG SIRNGTYDHD VYRDEALNNR FQIKGVELKX GYKDWILWIS FAISCFLLCV VLLGFIMVXC QKGNIRCNIC I
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Influenza
His
Tris-based buffer, 50% glycerol