Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zyxin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zyxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1690.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001010972.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 7791 |
Nombre | Zyxin Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15922868
|
enQuireBio™
QP10108-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15912868
|
enQuireBio™
QP10108-MA-100UG |
100 μg |
1690.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 16-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15932868
|
enQuireBio™
QP10108-MA-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001010972.1 | |
Zyxin Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
7791 | |
Research Use Only | |
ZYX | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
AAPRPSPAIS VSVSAPAFYA PQKKFGPVVA PKPKVNPFRP GDSEPPPAPG AQRAQMGRVG EIPPPPPEDF PLPPPPLAGD GDDAEGALGG AFPPPPPPIE ESFPPAPLEE EIFPSPPPPP EEEGGPEAPI PPPPQPREKV SSIDLEIDSL SSLLDDMTKN DPFKARVSSG YVPPPVATPF SSKSSTKPAA GGTAPLPPWK SPSSSQPLPQ VPAPAQSQTQ FHVQPQPQPK PQVQLHVQSQ TQPVSLANTQ PRGPPASSPA PAPKFSPVTP KFTPVASKFS PGAPGGSGSQ PNQKLGHPEA LSAGTGSPQP PSFTYAQQRE KPRVQEKQHP VPPPAQNQNQ VRSPGAPGPL TLKEVEELEQ LTQQLMQDME HPQRQNVAVN ELCGRCHQPL ARAQPAVRAL GQLFHIACFT CHQCAQQLQG QQFYSLEGAP YCEGCYTDTL EKCNTCGEPI TDRMLRATGK AYHPHCFTCV VCARPLEGTS FIVDQANRPH CVPDYHKQYA PRCSVCSEPI MPEPGRDETV RVVALDKNFH MKCYKCEDCG KPLSIEADDN GCFPLDGHVL CRKCHTARAQ T | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |