Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zyxin Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zyxin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP10108-ma-20ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15922868
  • 605.00€ / 20 microgramos
Fecha estimada de envío: 27-06-2024
para ver el stock
Especificaciones
NP_001010972.1
Zyxin Protein
Research Use Only
ZYX
Recombinant Protein
Mammal
AAPRPSPAIS VSVSAPAFYA PQKKFGPVVA PKPKVNPFRP GDSEPPPAPG AQRAQMGRVG EIPPPPPEDF PLPPPPLAGD GDDAEGALGG AFPPPPPPIE ESFPPAPLEE EIFPSPPPPP EEEGGPEAPI PPPPQPREKV SSIDLEIDSL SSLLDDMTKN DPFKARVSSG YVPPPVATPF SSKSSTKPAA GGTAPLPPWK SPSSSQPLPQ VPAPAQSQTQ FHVQPQPQPK PQVQLHVQSQ TQPVSLANTQ PRGPPASSPA PAPKFSPVTP KFTPVASKFS PGAPGGSGSQ PNQKLGHPEA LSAGTGSPQP PSFTYAQQRE KPRVQEKQHP VPPPAQNQNQ VRSPGAPGPL TLKEVEELEQ LTQQLMQDME HPQRQNVAVN ELCGRCHQPL ARAQPAVRAL GQLFHIACFT CHQCAQQLQG QQFYSLEGAP YCEGCYTDTL EKCNTCGEPI TDRMLRATGK AYHPHCFTCV VCARPLEGTS FIVDQANRPH CVPDYHKQYA PRCSVCSEPI MPEPGRDETV RVVALDKNFH MKCYKCEDCG KPLSIEADDN GCFPLDGHVL CRKCHTARAQ T
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
7791
20 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol