Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 114 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 114, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001318026.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 163071 |
Nombre | Zinc finger protein 114 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16016640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16036640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16026640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16046640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16056640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16066640
|
enQuireBio™
QP6900-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001318026.1 | |
Zinc finger protein 114 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
163071 | |
Research Use Only | |
ZNF114 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSQDSVTFAD VAVNFTKEEW TLLDPAQRNL YRDVMLENSR NLAFIDWATP CKTKDATPQP DILPKRTFPE ANRVCLTSIS SQHSTLREDW RCPKTEEPHR QGVNNVKPPA VAPEKDESPV SICEDHEMRN HSKPTCRLVP SQGDSIRQCI LTRDSSIFKY NPVLNDSQKT HENNEDDGVL GWNIQWVPCG RKTELKSSTW TGSQNTVHHI RDEIDTGANR HQRNPFGKAF REDGSLRAHN THGREKMYDF TQCENTSRNN SIHAMQMQLY TAETNKKDCQ TGATSANAPN SGSHKSHCTG EKTHKCPECG RAFFYQSFLM RHMKIHTGEK PYECGKCGKA FRYSLHLNKH LRKHVVQKKP YECEECGKVI RESSKYTHIR SHTGEKPYKC KTCGKDFAKS SGLKKHLKTH KDEK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |