Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 114 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 114, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP6900-ec-50ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16066640
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001318026.1
Zinc finger protein 114 Protein
Research Use Only
ZNF114
Recombinant Protein
E. coli
MSQDSVTFAD VAVNFTKEEW TLLDPAQRNL YRDVMLENSR NLAFIDWATP CKTKDATPQP DILPKRTFPE ANRVCLTSIS SQHSTLREDW RCPKTEEPHR QGVNNVKPPA VAPEKDESPV SICEDHEMRN HSKPTCRLVP SQGDSIRQCI LTRDSSIFKY NPVLNDSQKT HENNEDDGVL GWNIQWVPCG RKTELKSSTW TGSQNTVHHI RDEIDTGANR HQRNPFGKAF REDGSLRAHN THGREKMYDF TQCENTSRNN SIHAMQMQLY TAETNKKDCQ TGATSANAPN SGSHKSHCTG EKTHKCPECG RAFFYQSFLM RHMKIHTGEK PYECGKCGKA FRYSLHLNKH LRKHVVQKKP YECEECGKVI RESSKYTHIR SHTGEKPYKC KTCGKDFAKS SGLKKHLKTH KDEK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
163071
50 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol