Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Zinc finger protein 114 Protein
Código de producto. p-7153760
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16026640
missing translation for 'mfr': enQuireBio™ QP6900ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Zinc finger protein 114, was expressed in the hosts and tags indicated.
Spécification
Número de acceso NP_001318026.1
ID de gen (Entrez) 163071
Nombre Zinc finger protein 114 Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen ZNF114
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína His-SUMO
Secuencia MSQDSVTFAD VAVNFTKEEW TLLDPAQRNL YRDVMLENSR NLAFIDWATP CKTKDATPQP DILPKRTFPE ANRVCLTSIS SQHSTLREDW RCPKTEEPHR QGVNNVKPPA VAPEKDESPV SICEDHEMRN HSKPTCRLVP SQGDSIRQCI LTRDSSIFKY NPVLNDSQKT HENNEDDGVL GWNIQWVPCG RKTELKSSTW TGSQNTVHHI RDEIDTGANR HQRNPFGKAF REDGSLRAHN THGREKMYDF TQCENTSRNN SIHAMQMQLY TAETNKKDCQ TGATSANAPN SGSHKSHCTG EKTHKCPECG RAFFYQSFLM RHMKIHTGEK PYECGKCGKA FRYSLHLNKH LRKHVVQKKP YECEECGKVI RESSKYTHIR SHTGEKPYKC KTCGKDFAKS SGLKKHLKTH KDEK
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis