Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human VCL / Vinculin Protein Código de producto.: 16096401
enQuireBio™ Recombinant Human VCL / Vinculin Protein
Código de producto. p-7155405
10 μg, 10 microgramos
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
10 μg
1 mg
200 μg
500 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 microgramos
100 microgramos
200 microgramos
50 microgramos
500 microgramos
Código de producto. 16096401
Marca: enQuireBio™ QP8773ec10ug
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) VCL / Vinculin, was expressed in the hosts and tags indicated.
Especificaciones
Número de acceso NP_003364.1
ID de gen (Entrez) 7414
Nombre VCL / Vinculin Protein
Cantidad 10 μg
Estado normativo Research Use Only
Concentración de endotoxinas Not determined.
Símbolo de gen VCL
Longitud de la proteína Partial (see sequence information for more details).
Tipo de producto Recombinant Protein
Reactividad cruzada Human
Especie E. coli
Etiqueta de proteína GST
Secuencia PVFHTRTIES ILEPVAQQIS HLVIMHEEGE VDGKAIPDLT APVAAVQAAV SNLVRVGKET VQTTEDQILK RDMPPAFIKV ENACTKLVQA AQMLQSDPYS VPARDYLIDG SRGILSGTSD LLLTFDEAEV RKIIRVCKGI LEYLTVAEVV ETMEDLVTYT KNLGPGMTKM AKMIDERQQE LTHQEHRVML VNSMNTVKEL LPVLISAMKI FVTTKNSKNQ GIEEALKNRN FTVE
Tampón Tris-based buffer, 50% glycerol
Grado de pureza o calidad Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human VCL / Vinculin Protein >