Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8050-ec-10ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16032371
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001124500.1
Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein
Research Use Only
ATG10
Recombinant Protein
E. coli
MEEDEFIGEK TFQRYCAEFI KHSQQIGDSW EWRPSKDCSD GYMCKIHFQI KNGSVMSHLG ASTHGQTCLP MEEAFELPLD DCEVIETAAA SEVIKYEYHV LYSCSYQVPV LYFRASFLDG RPLTLKDIWE GVHECYKMRL LQGPWDTITQ QEHPILGQPF FVLHPCKTNE FMTPVLKNSQ KINKNVNYIT SWLSIVGPVV GLNLPLSYAK ATSQDERNVP
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
83734
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Protein > 10μg