Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_001138807.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 92912 |
Nombre | Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16031641
|
enQuireBio™
QP7927-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16051641
|
enQuireBio™
QP7927-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16041641
|
enQuireBio™
QP7927-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16061641
|
enQuireBio™
QP7927-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16071641
|
enQuireBio™
QP7927-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16081641
|
enQuireBio™
QP7927-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_001138807.1 | |
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
92912 | |
Research Use Only | |
UBE2Q2 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSVSGLKAEL KFLASIFDKN HERFRIVSWK LDELHCQFLV PQQGSPHSLP PPLTLHCNIT ESYPSSSPIW FVDSEDPNLT SVLERLEDTK NNNLLRQQLK WLICELCSLY NLPKHLDVEM LDQPLPTGQN GTTEEVTSEE EEEEEEMAED IEDLDHYEMK EEEPISGKKS EDEGIEKENL AILEKIRKTQ RQDHLNGAVS GSVQASDRLM KELRDIYRSQ SYKTGIYSVE LINDSLYDWH VKLQKVDPDS PLHSDLQILK EKEGIEYILL NFSFKDNFPF DPPFVRVVLP VLSGGYVLGG GALCMELLTK QGWSSAYSIE SVIMQINATL VKGKARVQFG ANKNQYNLAR AQQSYNSIVQ IHEKNGWYTP PKEDG | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |