Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP7927-ec-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16041641
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_001138807.1
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Q2 Protein
Research Use Only
UBE2Q2
Recombinant Protein
E. coli
MSVSGLKAEL KFLASIFDKN HERFRIVSWK LDELHCQFLV PQQGSPHSLP PPLTLHCNIT ESYPSSSPIW FVDSEDPNLT SVLERLEDTK NNNLLRQQLK WLICELCSLY NLPKHLDVEM LDQPLPTGQN GTTEEVTSEE EEEEEEMAED IEDLDHYEMK EEEPISGKKS EDEGIEKENL AILEKIRKTQ RQDHLNGAVS GSVQASDRLM KELRDIYRSQ SYKTGIYSVE LINDSLYDWH VKLQKVDPDS PLHSDLQILK EKEGIEYILL NFSFKDNFPF DPPFVRVVLP VLSGGYVLGG GALCMELLTK QGWSSAYSIE SVIMQINATL VKGKARVQFG ANKNQYNLAR AQQSYNSIVQ IHEKNGWYTP PKEDG
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
92912
10 μg
Not determined.
Full Length
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol