missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca: enQuireBio™ QP8668-ec-500ug
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Especificaciones
NP_001104582.1 | |
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K Protein | |
Research Use Only | |
UBE2K | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
ANIAVQRIKR EFKEVLKSEE TSKNQIKVDL VDENFTELRG EIAGPPDTPY EGGRYQLEIK IPETYPFNPP KVRFITKIWH PNISSVTGAI CLDILKDQWA AAMTLRTVLL SLQALLAAAE PDDPQDAVVA NQYKQNPEMF KQTARLWAHV YAGAPVSSPE YTKKIENLCA MGFDRNAVIV ALSSKSWDVE TATELLLSN | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |
3093 | |
500 μg | |
Not determined. | |
Full Length | |
Human | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K Protein > 500μg
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido