Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8668-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16015871
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001104582.1
Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K Protein
Research Use Only
UBE2K
Recombinant Protein
E. coli
ANIAVQRIKR EFKEVLKSEE TSKNQIKVDL VDENFTELRG EIAGPPDTPY EGGRYQLEIK IPETYPFNPP KVRFITKIWH PNISSVTGAI CLDILKDQWA AAMTLRTVLL SLQALLAAAE PDDPQDAVVA NQYKQNPEMF KQTARLWAHV YAGAPVSSPE YTKKIENLCA MGFDRNAVIV ALSSKSWDVE TATELLLSN
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
3093
200 μg
Not determined.
Full Length
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K Protein > 200μg