Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protein 65 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Transmembrane protein 65, was expressed in the hosts and tags indicated.
469.00€ - 1705.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_919267.2 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 157378 |
Nombre | Transmembrane protein 65 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16029151
|
enQuireBio™
QP9989-IV-100UG |
100 μg |
1705.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 25-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16049151
|
enQuireBio™
QP9989-IV-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16039151
|
enQuireBio™
QP9989-IV-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_919267.2 | |
Transmembrane protein 65 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
157378 | |
Research Use Only | |
TMEM65 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MEALNTAQGA RDFIYSLHST ERSCLLKELH RFESIAIAQE KLEAPPPTPG QLRYVFIHNA IPFIGFGFLD NAIMIVAGTH IEMSIGIILG ISTMAAAALG NLVSDLAGLG LAGYVEALAS RLGLSIPDLT PKQVDMWQTR LSTHLGKAVG VTIGCILGMF PLIFFGGGEE DEKLETKS | |
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE. |