Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transmembrane protein 65 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens(Human) Transmembrane protein 65, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP9989-iv-10ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16039151
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_919267.2
Transmembrane protein 65 Protein
Research Use Only
TMEM65
Recombinant Protein
E. coli
MEALNTAQGA RDFIYSLHST ERSCLLKELH RFESIAIAQE KLEAPPPTPG QLRYVFIHNA IPFIGFGFLD NAIMIVAGTH IEMSIGIILG ISTMAAAALG NLVSDLAGLG LAGYVEALAS RLGLSIPDLT PKQVDMWQTR LSTHLGKAVG VTIGCILGMF PLIFFGGGEE DEKLETKS
Greater than 85% as determined by SDS-PAGE.
157378
10 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His-SUMO
Tris-based buffer, 50% glycerol