Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor 7-like 2 Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transcription factor 7-like 2, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8221-ec-200ug
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16013371
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Especificaciones
NP_001139746.1
Transcription factor 7-like 2 Protein
Research Use Only
TCF7L2
Recombinant Protein
E. coli
MPQLNGGGGD DLGANDELIS FKDEGEQEEK SSENSSAERD LADVKSSLVN ESETNQNSSS DSEAERRPPP RSESFRDKSR ESLEEAAKRQ DGGLFKGPPY PGYPFIMIPD LTSPYLPNGS LSPTARTLHF QSGSTHYSAY KTIEHQIAVQ YLQMKWPLLD VQAGSLQSRQ ALKDARSPSP AHIVSNKVPV VQHPHHVHPL TPLITYSNEH FTPGNPPPHL PADVDPKTGI PRPPHPPDIS PYYPLSPGTV GQIPHPLGWL VPQQGQPVYP ITTGGFRHPY PTALTVNASM SRFPPHMVPP HHTLHTTGIP HPAIVTPTVK QESSQSDVGS LHSSKHQDSK KEEEKKKPHI KKPLNAFMLY MKEMRAKVVA ECTLKESAAI NQILGRRWHA LSREEQAKYY ELARKERQLH MQLYPGWSAR DNYGKKKKRK RDKQPGETNE HSECFLNPCL SLPPIT
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6934
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
His
Tris-based buffer, 50% glycerol
Certificados
Promociones
Promociones
Título del producto
enQuireBio™ Recombinant Human Transcription factor 7-like 2 Protein > 200μg