Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transaldolase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transaldolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
160.00€ - 2385.00€
Especificaciones
Número de acceso | NP_006746.1 |
---|---|
ID de gen (Entrez) | 6888 |
Nombre | Transaldolase Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not determined. |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16084801
|
enQuireBio™
QP8473-EC-100UG |
100 μg |
530.00€
100 microgramos |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16004811
|
enQuireBio™
QP8473-EC-1MG |
1 mg |
2385.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 28-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16094801
|
enQuireBio™
QP8473-EC-10UG |
10 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16014811
|
enQuireBio™
QP8473-EC-200UG |
200 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16024811
|
enQuireBio™
QP8473-EC-500UG |
500 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
16034811
|
enQuireBio™
QP8473-EC-50UG |
50 μg |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Especificaciones
NP_006746.1 | |
Transaldolase Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Human | |
GST | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
6888 | |
Research Use Only | |
TAL | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
QRMESALDQL KQFTTVVADT GDFHAIDEYK PQDATTNPSL ILAAAQMPAY QELVEEAIAY GRKLGGSQED QIKNAIDKLF VLFGAEILKK IPGRVSTEVD ARLSFDKDAM VARARRLIEL YKEAGISKDR ILIKLSSTWE GIQAGKELEE QHGIHCNMTL LFSFAMS-QA VACAEAGVTL ISPFVGRILD WHVANTDKKS YEPLEDPGVK SVTKIYNYYK KFSYKTIVMG ASFRNTGEIK ALAGCDFLTI SPKLLGELLQ DNAKLVPVLS AKAAQASDLE KIHLDEKSFR WLHNEDQMAV EKLSDGIRKF AADAVKLERM LTERMFNAEN GK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |