Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human Transaldolase Protein
A DNA sequence encoding the Homo sapiens (Human) Transaldolase, was expressed in the hosts and tags indicated.
Marca:  enQuireBio™ QP8473-ec-200ug
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16014811
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Especificaciones
NP_006746.1
Transaldolase Protein
Research Use Only
TAL
Recombinant Protein
E. coli
QRMESALDQL KQFTTVVADT GDFHAIDEYK PQDATTNPSL ILAAAQMPAY QELVEEAIAY GRKLGGSQED QIKNAIDKLF VLFGAEILKK IPGRVSTEVD ARLSFDKDAM VARARRLIEL YKEAGISKDR ILIKLSSTWE GIQAGKELEE QHGIHCNMTL LFSFAMS-QA VACAEAGVTL ISPFVGRILD WHVANTDKKS YEPLEDPGVK SVTKIYNYYK KFSYKTIVMG ASFRNTGEIK ALAGCDFLTI SPKLLGELLQ DNAKLVPVLS AKAAQASDLE KIHLDEKSFR WLHNEDQMAV EKLSDGIRKF AADAVKLERM LTERMFNAEN GK
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
6888
200 μg
Not determined.
Partial (see sequence information for more details).
Human
GST
Tris-based buffer, 50% glycerol