missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF8 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFSF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
137.00€ - 4090.00€
Especificaciones
ID de gen (Entrez) | 944 |
---|---|
Nombre | TNFSF8 Protein |
Estado normativo | Research Use Only |
Concentración de endotoxinas | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Símbolo de gen | TNFSF8 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15904659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-1UG |
1 μg |
137.00€
1 microgramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15934659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-EC-5UG |
5 μg |
137.00€
5 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15914659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-25UG |
25 μg |
212.00€
25 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15924659
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-50UG |
50 μg |
1665.00€
50 microgramos |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
15994649
|
enQuireBio™
QP13773-HIS-1MG |
1 mg |
4090.00€
1 miligramo |
Fecha estimada de envío: 27-06-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Especificaciones
944 | |
Research Use Only | |
TNFSF8 | |
Human | |
His | |
TNFSF8 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea. |
TNFSF8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQRTDSIP NSPDNVPLKG GNCSEDLLCI LKRAPFKKSW AYLQVAKHLN KTKLSWNKDG ILHGVRYQDG NLVIQFPGLY FIICQLQFLV QCPNNSVDLK LELLINKHIK KQALVTVCES GMQTKHVYQN LSQFLLDYLQ VNTTISVNVD TFQYIDTSTF PLENVLSIFL YSNSD | |
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE. |