missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Human TNFSF8 Protein

A cDNA sequence encoding the TNFSF8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

Marca:  enQuireBio™ QP13773-HIS-1mg

Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15994649

  • 4090.00€ / 1 miligramo
Fecha estimada de envío: 11-07-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Especificaciones

Especificaciones

944
1 mg
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSQRTDSIP NSPDNVPLKG GNCSEDLLCI LKRAPFKKSW AYLQVAKHLN KTKLSWNKDG ILHGVRYQDG NLVIQFPGLY FIICQLQFLV QCPNNSVDLK LELLINKHIK KQALVTVCES GMQTKHVYQN LSQFLLDYLQ VNTTISVNVD TFQYIDTSTF PLENVLSIFL YSNSD
Greater than 80% as determined by SDS-PAGE.
TNFSF8 Protein
Research Use Only
TNFSF8
Human
His
TNFSF8 protein solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.4M Urea.
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales